Learn More
Phénol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
19.90€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-95-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 94.11 |
Numéro MDL | MFCD00002143 |
Clé InChI | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol |
CID PubChem | 996 |
ChEBI | CHEBI:15882 |
Nom IUPAC | phenol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10623892
|
Thermo Scientific
149340500 |
50 g | Flacon en verre |
19.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10346790
|
Thermo Scientific Acros
149340010 |
1 kg | Flacon en verre |
82.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10207143
|
Thermo Scientific Acros
149340025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
106.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10479803
|
Thermo Scientific Acros
149340051 |
5 kg | Récipient en plastique |
175.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-95-2 | |
94.11 | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
996 | |
phenol |
C6H6O | |
MFCD00002143 | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
CHEBI:15882 | |
OC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Phenol | |
108-95-2 | |
Incolore | |
182.0°C | |
Authentique | |
C6H6O | |
MFCD00002143 | |
01,828; 13,166; 14,88 | |
1.07 | |
Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether | |
OC1=CC=CC=C1 | |
94.11 | |
CHEBI:15882 | |
94.11 | |
99% | |
Cristaux ou masse de fusion |
99% | |
39,0°C à 42,0°C | |
1.0700g/mL | |
79°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5OH | |
06, 110 | |
15, 7354 | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
phenol | |
996 | |
3.437 mPa.s (50°C) | |
0.4mbar at 20°C | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique en cas de contact avec la peau.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Toxique en cas d’inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la main
Mention d’avertissement GHS : danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-632-7
Recommended Storage : Devient rose lors de l’exposition à l’air
- Phenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.