Learn More
Phénol, 99,5 %, extra pur, cristaux en vrac, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
46.33€ - 68.04€
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-95-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 94.11 |
Numéro MDL | MFCD00002143 |
Clé InChI | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol |
CID PubChem | 996 |
ChEBI | CHEBI:15882 |
Nom IUPAC | phénol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10701444
|
Thermo Scientific Acros
221752500 |
250 g | Flacon en verre |
46.33€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10753031
|
Thermo Scientific Acros
221755000 |
500 g | Flacon en verre |
68.04€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
108-95-2 | |
94.11 | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
996 | |
phénol |
C6H6O | |
MFCD00002143 | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
CHEBI:15882 | |
OC1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Phenol | |
(per Eur. Pharm.) Passes Test | |
39.0°C to 42.0°C | |
1.0700g/mL | |
79°C | |
99.5% min. (GC) | |
C6H5OH | |
06,11 | |
01,828; 13,166; 14,88 | |
1.07 | |
Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether | |
OC1=CC=CC=C1 | |
94.11 | |
CHEBI:15882 | |
94.11 | |
Extra pur |
p.a. | |
108-95-2 | |
Incolore à blanc | |
182.0°C | |
Authentique | |
C6H6O | |
MFCD00002143 | |
0.05% max. | |
15,7354 | |
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol | |
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N | |
phénol | |
996 | |
3.437 mPa.s (50°C) | |
99.5% | |
Cristaux en vrac |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par inhalation.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-632-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ3325000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Phenol
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.