Learn More
Cytiva Barrettes de tampon PhastGel™
Blocs d’agarose pré-préparés à 3 % contenant du tampon, à utiliser en conjonction avec le gradient PhastGel et un milieu de gel homogène pour générer un système de tampon multiphasique pendant l’électrophorèse
Marque: Cytiva 17-0516-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliLes barrettes de tampon PhastGel sont disponibles en trois types : PhastGel DNA, PhastGel SDS et PhastGel Native/liliSélectionnés parmi les gels de polyacrylamide homogènes et dégradés./liliGagnez du temps et améliorez la reproductibilité avec les gels prémoulés, les barrettes de tampon et les kits de coloration./liliBénéficiez d’une sensibilité de détection comparable à celle des radio-isotopes grâce à des kits de coloration argentée prêts à l’emploi/li/ulSpécification
0,2 M de tricine, 0,2 M de Tris, 0,55 % de SDS, pH 8,1 | |
PhastGel™ sur unités d’électrophorèse avec lecteur à plat automatisé PhastSystem | |
Solide | |
Utilisées pour les applications industrielles telles que la chimie analytique et la recherche | |
4deg; à 8deg;C |
Incolore | |
Barrettes de tampon-SDS PhastGel™ | |
N-(tri(hydroxyméthyle)méthyle)glycine 1 à 5 %, trométamol 1 à 5 % | |
20 barrettes | |
10 PhastGeltrade; |