Learn More
Agilent BioTek Objectifs à contraste de phase pour lecteurs d’imagerie multimodes
À utiliser avec les lecteurs d’imagerie cellulaire multimodes Cytation 5.
Marque: Agilent BioTek 1320516
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Disponible avec un grossissement de 4X, 10X, 20X et 40X.
Spécification
Objectif à contraste de phase 10X | |
Lecteur d’imagerie cellulaire multimodes Cytation 5 |