Learn More
Masterflex™ Tubulure opaque PharMed
Marque:  Masterflex™ 96880-18
Code produit. 13283339
  • 486.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Autoclavable
19,1 mm
3,2 mm
1 unité
Opaque
135°C
12,8 mm
7,62 m
-59°C
Stérile
11°psi