Learn More
Buerkle™ Échantillonneur de zone en acier inox Multi Pharma Novartos en acier inox V4A
Les échantillonneurs Novartos permettent un échantillonnage de zone pharmaceutique conforme aux directives de la FDA pour l’échantillonnage de dose unitaire. Grâce aux échantillonneurs pharmaceutiques Novartos, plusieurs échantillons de dose individuels (échantillons de dose unitaire) peuvent être prélevés à partir d’un ou de plusieurs points d’échantillonnage issus d’un seul échantillonnage.
Marque: Buerkle™ 5358-1000
2502.48 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Novartos offre un échantillonnage de zone pharmaceutique conforme aux directives de la FDA pour l’échantillonnage de dose unitaire. Grâce aux échantillonneurs pharmaceutiques Novartos, plusieurs échantillons de dose individuels (échantillons de dose unitaire) peuvent être prélevés à partir d’un ou de plusieurs points d’échantillonnage issus d’un seul échantillonnage.
Grâce au double échantillonnage Novartos Multi, un double échantillon multi-points peut être prélevé dans plusieurs zones d’échantillons prédéfinies. Selon la longueur, quatre, sept ou neuf chambres d’échantillons sont équipées de deux inserts d’échantillons afin d’effectuer le double échantillonnage.
Grâce au triple échantillonnage Novartos Multi, un triple échantillon multi-points peut être prélevé dans plusieurs zones d’échantillons prédéfinies. Selon la longueur, quatre, sept ou neuf chambres d’échantillons sont équipées de trois inserts d’échantillons afin d’effectuer le triple échantillonnage.
Veuillez commander les inserts d’échantillons séparément.
- Les inserts d’échantillons s’adaptent précisément et peuvent facilement être remplacés
- Les inserts sont disponibles en volumes jusqu’à 2 ml
- Les profondeurs d’insertion peuvent facilement être lues à partir de la graduation de profondeur gravée au laser
- Acier inox AISI 316L (1.4404) et AISI 316Ti (1.4571)
- Sans rainure et poli à la main
- Nettoyage aisé
Spécification
Acier inoxydable (V4A) | |
14 | |
1 in | |
1000 mm |
7 | |
Échantillonnage double | |
25 mm |