Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour la précision du comptage PHARM-TROL™
Documente la reproductibilité d’un comptage de particules en permettant d’enregistrer en continu sa performance.
314.00€ - 1580.00€
Spécification
Concentration | 3800 particules/ml ± 15 % |
---|---|
Contenu | Microsphères de polystyrène dans l‘eau |
Couleur | Blanc ou incolore |
À utiliser avec (application) | Test de conformité USP |
Matériau | Polystyrène |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11868273
|
Thermo Scientific™
CS-BX |
15 μm | 20 bouteilles de 25 ml |
1580.00€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11878273
|
Thermo Scientific™
CS-PK |
15,0 ± 0,2 μm | 6 bouteilles de 25 ml |
511.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11533293
|
Thermo Scientific™
CS-PK |
15,0 ± 0,2 μm | 6 bouteilles de 25 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15265717
|
Thermo Scientific™
CS-PK |
15,0 ± 0,2 μm | 6 bouteilles de 25 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Documente la reproductibilité d’un comptage de particules en permettant l’enregistrement en continu de sa performance avec les étalons de précision de comptage Thermo Scientific™ PHARM-TROL™. Ces étalons de précision prêts à l’emploi sont conçus pour une utilisation normale dans le comptage des particules liquides pour l’USP <788> et <789> la vérification. Les données sont documentées pour des audits internes ou de clients en utilisant une suspension de microsphères conforme au NIST™ avec une concentration connue.
Caractéristiques :
- Contient les standards de dimension conformes aux normes NIST™, accompagné d’un comptage des particules mesurées
- Développés pour les fabricants de médicaments parentéraux et de solutions ophtalmiques cherchant une vérification temporaire des USP <788> et <789> (particules dans les injections et les solutions ophtalmiques)
- Les diamètres de particules sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Préparés avec la même rigueur que le standard de référence du comptage USP et fournissent des données de contrôles de processus destinées à la cohérence du comptage des particules et à la vérification de l’étalonnage de la taille
Spécification
3800 particules/ml ± 15 % | |
Blanc ou incolore | |
Polystyrène | |
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) | |
Produit stable pendant une période minimum de 12 mois |
Microsphères de polystyrène dans l‘eau | |
Test de conformité USP | |
Particules de contrôle de comptage | |
1,05 g/cm3 | |
< 3 % |