Learn More
Testo™ Instrument de mesure de pH / température 206-pH3
Instrument de mesure de pH / température à une main pour connecter des sondes externes.
Marque: Testo™ 0563 2063
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La sonde de pH externe peut être connectée pour une utilisation flexible
- Reconnaissance automatique de la valeur finale
- Robuste et étanche grâce à TopSafe™ avec IP68
- Évaluation automatique de la température si une sonde avec capteur de température est connectée
- Interface BNC
- Idéal pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements industriels difficiles
- Fourni avec support de ceinture / mural et étui de protection
Spécification
2 mesures par seconde | |
BNC | |
0°C à 80°C selon la sonde de pH utilisée | |
IP-68 | |
69 g | |
0°C à 60°C | |
1 x CR2032 |
Support mural/sur ceinture | |
0 à 14 | |
LCD | |
197 x 33 x 20 mm | |
Plastique ABS | |
2 | |
80 heures (Arrêt automatique après 10 min) |