Learn More
Testo™ Kit d’instruments pH2 206
Mesure la valeur du pH et la température des milieux semi-solides en toute sécurité et fiabilité.
Marque: Testo™ 0563 2062
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour une utilisation dans les laboratoires et l’industrie alimentaire
- Tête de sonde pH2 pour aliments semi-solides
- Reconnaissance automatique à pleine échelle
- Gel électrolytique sans entretien
- Gel de stockage étanche
- Facile à utiliser d’une main
- Fourni avec support de ceinture / mural et étui de protection
- Étanche, hygiénique et résistant au lave-vaisselle
Spécification
2 mesures par seconde | |
±0,4°C | |
0,01 | |
0,1°C | |
IP-68 | |
69 g | |
Automatique | |
1 x CR2032 |
Bouchon de stockage, étui de protection, boucle de ceinture, support mural | |
±0,02 | |
0°C à 60°C | |
LCD | |
197 x 33 x 20 mm | |
Plastique ABS | |
2 | |
80 heures (Arrêt automatique après 10 min) |