Learn More
Testo™ Kit de démarrage pour instrument de mesure de pH / température 205
Permet de mesurer simultanément la valeur du pH et la température dans des milieux semi-solides.
Marque: Testo™ 0563 2052
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour mesurer la valeur du pH et la température dans des milieux semi-solides, par exemple dans la viande
- La pointe de pénétration combinée avec la sonde de température permet une compensation automatique de température
- Mesure du pH sans entretien grâce à l’électrolyte de gel
- Les accessoires essentiels tels que les flacons de dosage d’étalonnage sont toujours à portée de main avec ce kit
- Étanche et insensible à la saleté
- Comprend la fonction de reconnaissance de valeur finale automatique
- Fourni avec bouchon de stockage avec gel, flacons de dosage d’étalonnage 250 ml, support de ceinture / paroi et boîtier en aluminium
Spécification
Bouchon de stockage avec gel, flacons de dosage de 250 ml pH 4 et 7, support de ceinture / paroi, boîtier en aluminium | |
±0,02 | |
0,01 | |
0,1deg;C | |
DIN EN 12830 | |
135 g | |
0deg; à plus;50deg;C | |
80 h (Arrêt automatique après 10 min) |
±0,4°C | |
0 à 14 | |
0° à 60°C (court terme à 80°C max 5 min) | |
LCD | |
145 x 38 x 167 mm | |
Plastique ABS | |
4 piles bouton LR44 |