Learn More
Lovibond™ Électrode de pH et de température
Permet une compensation automatique de température pendant la mesure du pH et de la redox. L’électrode de pH et de température Lovibond™ est un capteur combiné de type 230 en plastique / rempli de gel à utiliser avec l’instrument de mesure de pH / de redox / de température Lovibond™ pH200 SensoDirect.
Marque: Lovibond™ 721230
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Permet une compensation automatique de température pendant la mesure du pH et de la redox. L’électrode de pH et de températureLovibond™ est un capteur combiné de type 230 en plastique / rempli de gel à utiliser avec l’instrument de mesure de pH / de redox / de température Lovibond™ SensoDirect pH200.
- Pour une utilisation avec l’instrument de mesure du pH / de redox / de température pH200
- Automatiquement détecté pour la compensation automatique de température
- Sonde thermique : NTC 30 kOhm
- Prise DIN 19262
- Plastique, rempli de gel
- Ensemble de 1
Informations sur la commande
À utiliser avec les applications suivantes
Spécification
pH de ±0,01 | |
BNC | |
Surveillance du pH ou de la température | |
Type 230 | |
pH de 0,01 | |
Automatique | |
DIN 19262 |
± 0,2°C (de 0°C à 50°C) ; sinon ± 0,4°C | |
Électrode de pH et de température combinée | |
Plastique avec électrolyte en gel | |
0,00 à 14,00 | |
0,1°C | |
-10°C à +110°C |