Learn More
PH standard, IUPAC pH 7,413, Hach Lange™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
- Concentration de pH de 7,413 ± 0,010 à 25°C
- Durée de conservation de 48 mois à compter de la date de production
- Traçable à l’échelle de pH IUPAC et au NIST
- Chaque flacon (500 ml) est fourni avec un certificat de vérification COFRAC et un certificat de conformité et de traçabilité établis conformément à la norme ISO 31
- Solution tampon certifiée, traçable aux matériaux de référence standard (CRM)
- En raison d’une forme spéciale de conservation, l’étalon non ouvert est stable pendant plusieurs années
Spécification
Spécification
Description | Traceable to IUPAC pH scale and NIST |
pH | 7.413 |
Quantité | 500 mL |
Traçabilité au NIST | Yes |