Learn More
X4 ROULEAU PAPIER LITMUS FISHERBRAND ROUGE .
Fournit un test général pour les réactions acides ou alcalines. Les rouleaux de papier de tournesol rouge Fisherbrand™ sont composés de papier indicateur entièrement imprégné.
Marque: Fisherbrand 91108.204231
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La couleur passe du rouge au bleu
- Stocker dans un endroit frais et sec
- Éviter l’exposition à la lumière du soleil et à l’humidité
- Employé dans les réactions de neutralisation pour s’assurer du changement de l’échantillon acide en un échantillon alcalin et inversement
Spécification
Rouge à bleu | |
Bobine | |
1 chaque | |
5000 mm |
5 à 8 | |
Détermination de réaction acide et alcaline | |
Papier à pH | |
7 mm |