Learn More
Fisherbrand™ Électrode pH/Pt1000
Cette électrode à gel avec corps en époxy antichoc et tête protégée pour le terrain est idéale pour mesurer 2 paramètres de pH et de températures.
354.00€ - 397.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 12 mm |
---|---|
Longueur (métrique) | 120 mm |
Plage de pH | 0 à 14 |
Gamme de température (métrique) | 0°C à 80°C |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11709808
|
Fisherbrand™
5732528A4-3BU |
Connecteur BNC |
354.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11729808
|
Fisherbrand™
5732528A4-003IU |
Connecteur DIN |
397.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Une seule sonde pour la mesure de 2 paramètres de pH et de température
- Capteur Pt1000 compatible avec les pH-mètres
- Électrode à gel avec corps en époxy antichoc et tête protégée pour le terrain
- Liquide pour électrode en verre électrolytique de laboratoire
- Fourni avec un câble de 1 m, une fiche BNC ou DIN pour le pH et 2 fiches banane de 4 mm pour la température
Spécification
12 mm | |
120 mm | |
0 à 14 | |
0°C à 80°C |