Learn More
SI Analytics™ PH-METER Set HandyLab 680 Science
The HandyLab 680 pH meter set with pHT-combination electrode A162 IDS and Z389 for demanding applications allows you to measure any two parameters simultaneously; pH, ORP, conductivity or oxygen.
Marque:  SI Analytics™ 285204690
Code produit. 16379255
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Portable pH IDS meter
  • Two connectors for simultaneous measurement of pH, LF and DO
  • IDS technology
  • Auto-read function
  • CMC (Continuous measurement control)
  • QSC (Quality sensor control)
  • Traceability of the measuring values
  • User administration
  • Transmission of all data, in .csv format
  • Colour graphic display
  • Waterproof design IP67
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USB, USB Stick
1-, 2-, 3-, 4-, 5-points
-5°C to +105°C
0.00 Ohm/cm to 100 Mohm/cm ±0.5% of mean value
0 to 1999 mg/L, 0 to 199.9 g/L ±0.5% of mean value
0 to 14
±1200.0, ±0.2
0.00 to 2000 mS/cm ±0.5% of mean value
0.0 to 70.0 (IOT) ±0.5% of mean value