Learn More
Macherey Nagel Bandelettes indicatrices de pH pH-Fix
Bandelettes standard hautement appréciées pour de nombreuses applications de test de pH.
19.70€ - 23.65€
Spécification
Quantité | 100 barrettes |
---|---|
Type | Papier indicateur de pH |
Longueur (métrique) | 85 mm |
Largeur (métrique) | 6 mm |
Code produit | Marque | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15705802
|
Macherey Nagel
92110 |
0 à 14 |
19.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15324194
|
Macherey Nagel
92190 |
pH de 1,7 à 3,8 |
23.50€
100 unités |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15364184
|
Macherey Nagel
92118 |
2 à 9 |
23.65€
100 unités |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bandelettes standard hautement appréciées pour de nombreuses applications de test de pH.
- La procédure facile d’immersion et de lecture fournit des résultats fiables en quelques secondes
- Grâce à la technologie brevetée pH-Fix, l’indicateur est lié chimiquement au tampon de test
- Le colorant n’est pas éliminé, les vêtements restent donc propres et les échantillons restent purs
Spécification
100 barrettes | |
Papier indicateur de pH | |
85 mm | |
6 mm |