Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH avec vis
Fournie avec un câble 3 m et une fiche BNC, cette électrode de pH sans entretien avec fiche MNPT de 1/2 po est idéal pour mesurer l’eau de piscine spéciale.
Marque:  Fisherbrand™ 1963527-10BHV10
Code produit. 11896304
  • 161.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Électrode de pH sans entretien avec filetage MNPT de 1/2 po pour montage
  • Directement en roulant
  • Volume 6 bars
  • Électrode spéciale eau de piscine
  • Capteur de température PT1000 intégré
  • Fourni avec un câble de 3 m et une fiche BNC
Spécification
Spécification
BNC
24 mm
Câble de 3 m et fiche BNC
0°C à 80°C
Électrode de pH avec vis
Électrode pH
102 mm