Learn More
Solution de remplissage d’électrode pH 4M KCl saturée d’AgCl, Jenway™
Protection et entretien des électrodes de pH
Marque: Jenway 99959-61
119.33 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solution de stockage pour électrodes de pH
- Flacon de 150 ml
Spécification
ph Electrode Fill Solution | |
4M KCl, AgCl Saturated | |
150 mL |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de remplissage d’électrode pH 4M KCl saturée d’AgCl, Jenway™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu