Learn More
Hanna Instruments™ Contrôleur numérique de pH avec broche correspondante, monté sur panneau
Simple à utiliser, avec beaucoup de fonctionnalités. Le contrôleur numérique de pH Hanna Instruments™ avec broche correspondante et monté sur panneau est une série d’instruments de mesure à microprocesseur avec des fonctionnalités avancées, telles que les alertes d’étalonnage CAL Check™, le système d’alarme de sécurité en cas de panne et la programmation de mot de passe par bouton-poussoir.
Marque: Hanna Instruments™ PH5024222
Description
Ces contrôleurs de pH de pointe offrent de nombreuses fonctionnalités pour augmenter le niveau de contrôle disponible dans votre usine. Ces instruments puissants intègrent le contrôle par la sortie analogique pour alimenter tout dispositif compatible, comme qu’une électrovanne ou une pompe. Un modèle équipé d’un relais d’état solide est également disponible pour garantir une durée de vie maximale au dispositif de commutation.
Chaque modèle dispose d’une entrée différentielle pour une barre de mise à la terre afin de prolonger la durée de vie des électrodes. Plusieurs modèles sont équipés d’un port RS485 ainsi que d’une sortie d’enregistreur analogique. La mémoire entièrement programmable du microprocesseur dispose d’une alimentation de secours de 3 mois. Système d’alarme de sécurité en cas de panne : protection contre les coupures de courant ou les défaillances de ligne. L’étalonnage automatique en 1, 2 ou 3 points et la compensation manuelle ou automatique de la température de la température complètent les fonctionnalités de ces contrôleurs de pointe.
- Système d’alarme de sécurité en cas de panne : Protection contre les problèmes causés par une panne d’alimentation ou une interruption du signal. Une condition d’alarme est indiquée par un voyant rouge sur le panneau avant.
- Sortie analogique : Pour améliorer le dépannage et enregistrer les données pendant la surveillance, il vous suffit d’ajouter un dispositif d’enregistrement aux instruments contacts de sortie de 4 à 20 mA des instruments.
- Entrée différentielle : Un courant tellurique traversant la jonction de référence peut provoquer une dégradation rapide de l’électrode ; l’entrée différentielle réduit la probabilité d’une apparition de boucles de mise à la terre.
- Connectivité PC : Le port RS232C / RS485 permet la connexion à un PC à l’aide du logiciel d’application Hanna HI 92500, compatible Windows.
- Contrôle proportionnel : ralentit la pompe lorsque le niveau de pH mesuré approche la valeur définie, ce qui garantit un dosage précis et évite le surdosage.
- Compensation automatique de température : Un capteur Pt100 à 2 fils peut être connecté afin de fournir une compensation automatique de la température pour les mesures.
Spécification
Mounting brackets and instructions | |
±0,02 | |
SRS, RS-485 | |
0.00 to 14.00 | |
1, 2 ou 3 | |
0.1°C | |
Double point de consigne | |
144 x 144 x 170 mm (5,7 x 5,7 x 6,7 po.) | |
3.6 lb. | |
Automatic (with Pt100 probe) or manual (from -9.9 to 120°C) | |
0°C to 50°C | |
230 VAC |
±0,5°C | |
Commande marche / arrêt et proportionnel (PID) | |
Automatique | |
0.01 | |
-9,9°C à +120°C | |
LCD | |
1 contact output SPDT, 5A-250 VAC, 5A-30 VDC (resistive load), fuse protected (2A, 250V fast fuse) | |
1.6 kg | |
Max. 95% non-condensing | |
32°F to 122°F | |
Découpe du panneau de 140 x 140 mm | |
50/60 Hz |