Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes de pH combinées
974.00€
Spécification
Type Électrode pH combinée
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Longueur (métrique) Plage de pH Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Plage de pH Prix Quantité et disponibilité  
10702064
Afficher les documents
Mettler Toledo™
59903232
225 mm 0 à 12
974.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2025
Spécification
Électrode pH combinée
0°C à 100°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mettler Toledo™ Électrodes de pH combinées