Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée de pH avec reconnaissance du capteur
Assurez une précision de mesure élevée, une stabilité et une longue durée de vie tout en conservant une grande adaptabilité à vos tâches de mesure. L’électrode combinée de pH avec reconnaissance de capteur SI Analytics™ est robuste, durable et facile à nettoyer.
257.45€ - 472.00€
Spécification
Matériau | Verre A |
---|---|
Plage de pH | 0 à 14 |
Type | Électrode pH combinée |
Référence interne | Silamid™ |
Membrane | Sphere |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Jonction | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Jonction | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15125077
|
SI Analytics™
285130275 |
Fiche banane DIN et 4 mm | Platinum |
459.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10680802
|
SI Analytics™
285129525 |
SMEK Plug Head | Diaphragme durci au platine | N/A | ||||||
10434831
|
SI Analytics™
285104541 |
Fiche banane DIN et 4 mm | Diaphragme durci au platine |
472.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
- Système de référence Silamid™ à double jonction pour une acquisition rapide et stable des valeurs mesurées et pour une durée de vie plus longue des électrodes
- La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
- Chaque électrode combinée de pH est fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
Spécification
Verre A | |
Électrode pH combinée | |
Sphere | |
120 mm |
0 à 14 | |
Silamid™ | |
-5°C à +100°C | |
12 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SI Analytics™ Électrode combinée de pH avec reconnaissance du capteur