Learn More
Solution tampon pH Jenway™
Offre une gamme de tampons de pH pour entretenir vos électrodes de pH Jenway. La solution tampon pH Jenway™ offre également une gamme de solutions de stockage et de remplissage adaptées à votre sonde spécifique.
51.41€ - 55.08€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour électrodes indicatrices de pH |
---|---|
Forme physique | Liquid |
Quantité | 10 x 12 mL |
Conditionnement | Sachet de 12 ml |
Description
Offre une gamme de tampons de pH pour entretenir vos électrodes de pH Jenway™. Il existe également une gamme de solutions de stockage et de remplissage adaptées à votre sonde spécifique.Spécification
Pour électrodes indicatrices de pH | |
Liquid | |
10 x 12 mL | |
Sachet de 12 ml |