Learn More
Paquets de tampon d’étalonnage technique pH 5,00, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
25/boîte
Description
- Tampon technique pour étalonnage du pH 5,00 de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fourni avec un certificat d’analyse
- Fournis avec un certificat d’analyse
- Précision de +/- 0,01 pH à 25 °C
- Tableau de températures de la valeur de pH réelle à différentes températures imprimé sur chaque sachet
- Produit conformément aux normes ISO 3696/BS3978 à l’aide de sels de grande pureté, d’eau déminéralisée, de balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A
- Environnement à température contrôlée surveillé avec des thermomètres certifiés
- La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
Spécification
Spécification
Couleur | Sans désignation |
Concentration | >1 à <10 % |
pH | 5.00 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 20 ml |
Formule | Acide citrique monohydraté 2 |
Odeur | Inodore |
Conditionnement | 25/boîte |
Traçabilité au NIST | Oui |
Sécurité et traitement
Mention de danger
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.