Learn More
Solution de tampon pH
Click to view available options
pH:
2
9.22
Description
- Solution de stockage pour électrodes de pH
- Flacon de 500 ml
Spécification
Spécification
pH | 9.22 |
Quantité | 500 mL |