Learn More
Tampon pH Buffer pH 5, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
5 L
Description
Tampons sans mercure à 25 °C (pH 4 et pH 10 sont colorés) avec une durée de conservation prolongée. Fourni avec un certificat d’analyse détaillé, qui décrit la traçabilité au NIST. Les données liées à la température sont imprimées sur l’étiquette, tout comme les numéros de lot et les dates d’expiration.
Spécification
Spécification
pH | 5 |
Quantité | 5 L |