Learn More
Solution tampon technique à code couleur de pH 9,21 à 25 °C, Reagecon
Solution tampon de phosphate avec code couleur, prête à l’emploi, testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
Marque: Reagecon TB921
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
- Certifié par la méthode d’essai agréée ISO 17025 de Reagecon (réf. INAB : 264T)
- Traçabilité NIST
- Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Bleu | |
9.21 ±0.02 | |
500 mL |
Accuracy ± 0.01 pH units | |
Liquide | |
Flacon à col double en PEHD |