Learn More
Solution tampon pH 5,00 à 25 °C, Reagecon
Solution tampon testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
36.10€ - 79.85€
Spécification
Description | Accuracy ± 0.01 pH units |
---|---|
pH | 5.00 ±0.01 |
Forme physique | Liquide |
Conditionnement | Flacon en PEHD, GL45 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444549
|
Reagecon
105025 |
1 L |
36.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454549
|
Reagecon
505025 |
5 L |
79.85€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
- Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçabilité NIST.
- Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Accuracy ± 0.01 pH units | |
5.00 ±0.01 | |
Liquide | |
Flacon en PEHD, GL45 |