Learn More
Solution tampon pH 3,00 à 25 °C, Reagecon
Solution tampon testée, certifiée, traçable par NIST et stable sur étagère.
31.30€ - 32.70€
Spécification
Description | Accuracy ± 0.02 pH units |
---|---|
pH | 3.00 |
Forme physique | Liquide |
Conditionnement | Flacon en PEHD, GL45 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484539
|
Reagecon
1030525 |
500 mL |
31.30€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494539
|
Reagecon
103025 |
1 L |
32.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Étalon de référence pour tampon de pH, matériau de référence pour tampon de pH
- Testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO 17025 (réf. INAB : 264T) et traçabilité NIST.
- Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Accuracy ± 0.02 pH units | |
3.00 | |
Liquide | |
Flacon en PEHD, GL45 |