Learn More
PGP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène PGP
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16803625
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25081-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16893615
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25081-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Glycerol-3-phosphate phosphatase hydrolyzing glycerol-3-phosphate into glycerol. Thereby, regulates the cellular levels of glycerol-3-phosphate a metabolic intermediate of glucose, lipid and energy metabolism. Was also shown to have a 2-phosphoglycolate phosphatase activity and a tyrosine-protein phosphatase activity. However, their physiological relevance is unclear. In vitro, has also a phosphatase activity toward ADP, ATP, GDP and GTP.
Spécification
Spécification
PGP
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
A6NDG6, Q8CHP8
283871, 67078
PGP Fusion Protein Ag18623
Primary
-20°C
PGP
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
PGP, PGPase, phosphoglycolate phosphatase
PGP
IgG
Antigen Affinity Chromatography