Learn More
VACUUBRAND™ Huile de pompe à palettes en PFPE
Cette huile synthétique présente une excellente résistance chimique.Par conséquent, elle est souvent utilisée pour pomper des oxydants forts
Marque: VACUUBRAND™ 20687610
53.18 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cette huile synthétique présente une excellente résistance chimique.Par conséquent, elle est souvent utilisée pour pomper des oxydants forts (halogénures, oxydes d’azote, etc.).Comme ce type d’huile ne doit pas être mélangé à des huiles minérales, une pompe destinée à cette huile doit être créée avec celle-ci dès le départ.Pour le passage d’une pompe existante à cette huile, la pompe doit être complètement démontée, nettoyée et remplie avec de l’huile de perfluoropolyéther à l’huile VACUUBRAND ; PFPE de type I pour pompes à palettes VACUUBRAND RE 2.5, RZ 2.5, RE 6, RZ 6 ; huile PFPE de type II pour toutes les pompes à palettes VACUUBRAND.Spécification
Huile pour pompe à palettes | |
Flacon | |
300 mL |
PFPE | |
1 de chaque |