Learn More
Masterflex™ Tubulure en PFA
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PFA est idéale pour le transfert de matériaux haute température ou hautement corrosifs.
112.00€ - 805.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA , USP, BPF |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PFA |
Longueur totale (métrique) | 7,62 m |
À utiliser avec (application) | Applications exigeantes de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles, pour le transfert de matériaux à température élevée ou très corrosifs, adapté également aux applications de haute pureté |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11729799
|
Masterflex™
06371-02 |
3,2 mm |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11759919
|
Masterflex™
06371-01 |
2,4 mm |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13445082
|
Masterflex™
06375-02 |
4 mm |
805.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Résiste aux matériaux hautement corrosifs
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
- Adapté aux applications de haute pureté
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
- Faible coefficient de frottement
- Translucide
- Certifications : Résine conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550)
- Fabriqués dans un établissement agréé ISO 9001-2008
- Plage de températures : –195 à 260°C
- Stérilisation : En autoclave, à l’oxyde d'éthylène ou par chaleur sèche.
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA , USP, BPF | |
PFA | |
Applications exigeantes de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles, pour le transfert de matériaux à température élevée ou très corrosifs, adapté également aux applications de haute pureté | |
1 unité | |
Translucide |
Autoclavable | |
7,62 m | |
-195°C | |
Stérile | |
260°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Tubulure en PFA