Learn More
Éther de pétrole, puriss., Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15692680
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Puriss., naphta traité à l’hydrogène à point d’ébullition bas, conforme aux spécifications analytiques de DAB, p.e.min. 75 % 40-60°C (min. 75 %)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101316-46-5
Numéro MDL MFCD00081849
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum Ether
Note relative au nom Meets analytical specification of DAB
Densité 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Quantité 6 x 1 L
Point d’éclair −40°C (−40°F)
Conditionnement Flacon en verre
Numéro UN UN1268
Qualité puriss.