Learn More
Éther de pétrole, point d’ébullition bas, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Petroleum ether |
Densité | 0.63g/mL at 20°C |
Point d’ébullition | 30°C to 40°C |
Quantité | 500 mL |
Point d’éclair | −49°C (−56.2°F) |
Numéro UN | UN1268 |