Learn More
Éther de pétrole, réactif ACS, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15681660
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Boîte en acier inoxydable
Glass Bottle
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Réactif ACS
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8030-30-6
Formule moléculaire C5H12
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Numéro MDL MFCD00009498
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
CID PubChem 8003
ChEBI CHEBI:37830
Nom IUPAC pentane
SMILES CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
Note relative au nom ACS reagent
% min. CAS ≥25.0000%
% max. CAS <50.0000%
Densité 0.64 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 40°C to 60°C
Point d’éclair −30°C
Conditionnement Glass Bottle
Quantité 6 x 500 mL
Numéro UN UN3295
Qualité ACS Reagent