Learn More
Éther de pétrole 35/60, ACS, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
4 L
4 x 4 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Petroleum ether 35/60 |
Couleur | Colorless |
Aspect | Colorless liquid |
Densité | 0.64 |
Point d’ébullition | 35°C to 60°C |
Quantité | 4 x 4 L |
Point d’éclair | -49°C (-57°F) |
Température d’allumage | 250°C (482°F) |
Odeur | Petroleum-like |
Forme physique | Liquid |
Show More |