Learn More
Essence, puriss., point d’ébullition 100° à 140°C, Honeywell
Code produit. 15612670
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Puriss., bp 100-140 °C.
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8032-32-4
Numéro MDL MFCD00081849
Synonyme p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Spécification
Nom chimique ou matériau Petrol
Densité 0.720 to 0.745g/mL at 20°C
Point d’ébullition 100°C to 140°C
Point d’éclair <10°C (<50°F)
Quantité 2.5 L
Numéro UN 3295
Qualité puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petrol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrocarbons C7 - C9