Learn More
Smeg™ Supports pour boîtes de Petri
Marque:  Smeg™ PD100I
Code produit. 11912015
  • 714.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Accessoire chariot Smeg 60cm
• La taille indique l'occupation sur le chariot. Toute combinaison possible
• Exemple: 2 paniers 1/4 de cercle + 1/2 panier universel
• Support boîte de Pétri
• 38 boîtes dia. 70 - 120mm