Learn More
Buerkle™ Récipients à col large transparent en PETG
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
Description
- En PETG transparent
- Couvercle à vis en PP, noir, joint en PE
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Transparent |
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 54 mm |
Matériau | PETG |
Longueur (métrique) | 80 mm |
Largeur (métrique) | 80 mm |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |