Learn More
Cytiva Whatman™ POLYCAP PES 36
Le filtre à capsule en PES (polyéthersulfone) Polycap™ non stérile associe un préfiltre en microfibre de verre et une membrane en polyéthersulfone prolongeant la durée de vie du filtre.
Marque:  Cytiva 2642
Code produit. 11369134
  • 334.00€ / 5 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Permet de filtrer facilement de grands volumes avec des échantillons difficiles.
  • La membrane en polyéthersulfone à faible teneur en substances extractibles garantit la sécurité biologique et affiche d’excellents débits.
  • La surface ultra-propre ne contient pas de surfactant ni d’agents de démoulage.
  • Boîtier thermiquement fusionné (sans colles, adhésifs ou matériaux étrangers).
  • Intégrité testable par les méthodes de point de bulle, de chute de pression ou de flux vers l’avant.
  • Il offre une surface de filtration très efficace dans un petit format. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,2 μm
5Pack
Polycap
5
Non stérile
36 mm