Learn More
Acide peroxyacétique, solution d’env. 35 % en poids dans l’acide acétique dilué, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Réactif d’oxydation
32.20€ - 75.90€
Identifiants chimiques
CAS | 79-21-0, 7722-84-1, 64-19-7 |
---|---|
Clé InChI | KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1 |
CID PubChem | 6585 |
Nom IUPAC | acide éthaneperoxoïque |
SMILES | CC(=O)OO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10629884
|
Thermo Scientific Acros
257750250 |
25 mL |
32.20€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10302633
|
Thermo Scientific Acros
257751000 |
100 ml |
75.90€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
79-21-0, 7722-84-1, 64-19-7 | |
peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1 | |
acide éthaneperoxoïque |
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N | |
6585 | |
CC(=O)OO |
Spécification
Peroxyacetic acid | |
-44.0°C | |
105.0°C | |
Flacon en plastique | |
01,785; 02,307; 03,219; 04,372; 05,505; 06,452; 08,386; 11,402; 12,378 | |
1.13 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in sulfuric acid, freely soluble in alcohol and ether | |
CC(=O)OO | |
76.05 | |
76.05 |
79-21-0, 7722-84-1, 64-19-7 | |
1.1300g/mL | |
62°C | |
C2H4O3 | |
15,7263 | |
peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1 | |
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N | |
acide éthaneperoxoïque | |
6585 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Heating may cause a fire.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Very toxic to aquatic life.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep/Store away from clothing/ combustible materials.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-186-8
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche