Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire SE-52 GC Permabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 723312.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
G27, G36 | |
300°C à 320°C | |
25 m | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
SE-52 Permabond™ | |
GC | |
0,5 μm | |
SE-52 Permabond™ |