Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringue pour échantillonneur automatique LC série 200 PerkinElmer
Injections précises et reproductibles.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 006995
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Spécialement conçues pour les instruments PerkinElmer
Spécification
PTFE (piston) | |
Chromatographie liquide haute performance | |
250 μl | |
Étanche aux gaz |