Learn More
Watson-Marlow Entraînement série 120 avec tête de pompe
Les pompes de la série 100 sont petites et empilables, ce qui permet d’économiser un espace précieux dans les salles blanches, les armoires LAF et de biosécurité, et peuvent atteindre un débit de 190 mL/min.
Marque: Watson-Marlow 010.6131.DA0
2755.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pompes péristaltiques capables de manipuler des débits à partir de 0,6 μl/min jusqu’à 8 000 litres/heure et des pressions pouvant atteindre 7 bars (100 psi)
- Entraînements à vitesse variable fixes et mécaniques ou électroniques, y compris les versions ATEX
- Les éléments LoadSure™ garantissent un chargement correct du tube
- Débits précis et reproductibles
- Pompage exempt de contamination
- Installation, utilisation et entretien faciles
- Pratiquement sans entretien : pas de joints coûteux, de vannes, de membranes ou de rotors qui fuient, s’obstruent ou se corrodent
Spécification
Numérique | |
1 à 200 tr/min | |
120S / DV |
0,001 à 170 ml/min à 30 psi | |
Manuel | |
Tête de pompe à bascule 114DV |