Learn More
Acide undécanedicarboxylique, Thermo Scientific Chemicals
32.90€ - 247.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10450-60-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H5IO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 227.94 |
Numéro MDL | MFCD00011344 |
Clé InChI | TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst |
CID PubChem | 25289 |
ChEBI | CHEBI:29150 |
Nom IUPAC | pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane |
SMILES | O[I](O)(O)(O)(O)=O |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15259315
|
Thermo Scientific Acros
453170250 |
25 g |
32.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15269315
|
Thermo Scientific Acros
453171000 |
100 g |
73.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15279315
|
Thermo Scientific Acros
453175000 |
500 g |
247.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
10450-60-9 | |
227.94 | |
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N | |
25289 | |
pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane |
H5IO6 | |
MFCD00011344 | |
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst | |
CHEBI:29150 | |
O[I](O)(O)(O)(O)=O |
Specifications
Periodic Acid | |
122,0°C | |
H5IO6 | |
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst | |
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N | |
pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane | |
25289 | |
227.94 |
10450-60-9 | |
H5IO6 | |
MFCD00011344 | |
Solubilité dans l’eau :3 kg/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’éther | |
O[I](O)(O)(O)(O)=O | |
227.94 | |
CHEBI:29150 | |
Analytique |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Periodic acid
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.