Learn More
Acide périodique, sol. aq. à 34 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
51.05€ - 580.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10450-60-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H5IO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 227.94 |
Numéro MDL | MFCD00011344 |
Clé InChI | TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst |
CID PubChem | 25289 |
ChEBI | CHEBI:29150 |
Nom IUPAC | pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane |
SMILES | O[I](O)(O)(O)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11479596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20172.22 |
100 g |
51.05€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11489596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20172.36 |
500 g |
172.86€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11499596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20172.0E |
2500 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10450-60-9 | |
227.94 | |
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N | |
25289 | |
pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane |
H5IO6 | |
MFCD00011344 | |
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst | |
CHEBI:29150 | |
O[I](O)(O)(O)(O)=O |
Spécification
Periodic acid | |
34 % p/p de sol. aqueuse | |
MFCD00011344 | |
14,7171 | |
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N | |
pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane | |
25289 | |
227.94 |
10450-60-9 | |
H5IO6 | |
UN3098 | |
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst | |
O[I](O)(O)(O)(O)=O | |
227.94 | |
CHEBI:29150 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H314
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P221-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA