Learn More
Perfluorotributylamine, Std. Spéc. de masse, Thermo Scientific Chemicals
34.80€ - 260.00€
Identifiants chimiques
CAS | 311-89-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12F27N |
Poids moléculaire (g/mol) | 671.096 |
Numéro MDL | MFCD00000436 |
Clé InChI | RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine |
CID PubChem | 9397 |
ChEBI | CHEBI:38854 |
Nom IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)butan-1-amine |
SMILES | C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499416
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19126.03 |
1 g |
34.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409426
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19126.06 |
5 g |
64.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419426
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19126.14 |
25 g |
260.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Perfluorotributylamine is used in electronic applications viz. liquid burn-in, testing and vapor phase soldering processes. It acts as an indicator fluid to check the leakage and heat transfer fluid for thermal shock testing. It is an active component in fluosol, which is a substitute for artificial blood and fluorinert coolant liquids. Further, it is used as a solvent for computer disc drive lubrication. In addition to this, it is used as a calibration chemical in gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa perfluorotributylamine est utilisée dans les applications électroniques, à savoir les procédés de brûlage liquide, de test et de soudage en phase vapeur. Elle agit comme un liquide indicateur pour vérifier les fuites et le liquide de transfert de chaleur pour les tests de choc thermique. Il s’agit d’un composant actif dans le fluosol, qui remplace le sang artificiel et les liquides de refroidissement fluorescents. De plus, elle est utilisée comme solvant pour la lubrification de l’entraînement des disques de l’ordinateur. Elle est aussi utilisée comme produit chimique d’étalonnage dans la chromatographie en phase gazeuse.
Solubilité
Miscible au chloroforme, la cyclohexane, l’éther éthylique, l’acétate d’éthyle, l’heptane, le tétrachlorure de carbone et l’éther de pétrole. Non miscible à l’eau, le méthanol, le toluène, l’alcool isopropylique, le benzène et l’acétone.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les métaux en poudre et les métaux alcalins.
Identifiants chimiques
311-89-7 | |
671.096 | |
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N | |
9397 | |
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)butan-1-amine |
C12F27N | |
MFCD00000436 | |
perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine | |
CHEBI:38854 | |
C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
Spécification
Perfluorotributylamine | |
311-89-7 | |
1.88 | |
C12F27N | |
MFCD00000436 | |
perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine | |
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N | |
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)butan-1-amine | |
9397 | |
671.1 |
Mass Spec Standard | |
-52°C | |
177°C to 180°C | |
1.289 | |
1813883 | |
Miscible with chloroform,cyclohexane,ethyl ether,ethyl acetate,heptane,carbon tetrachloride and petroleum ether. Immiscible with water,methanol,toluene,isopropyl alcohol,benzene and acetone. | |
C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F | |
671.096 | |
CHEBI:38854 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-223-1
missing translation for 'rtecsNumber' : YA1000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only