Learn More
Chlorure de perfluorooctanoyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11377326
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de perfluorooctanoyle est dérivé et sert à la détermination de l’amphétamine et de la méthamphétamine dans le sang. Il peut être utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à l’écart des agents oxydants et de l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-64-8
Formule moléculaire C8ClF15O
Poids moléculaire (g/mol) 432.51
Numéro MDL MFCD00013654
Clé InChI AQQBRCXWZZAFOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctanoyl chloride, pentadecafluorooctyl chloride, octanoyl chloride, pentadecafluoro, perfluorooctanoylchloride, perfluorooctanyl chloride, perflurooctanoyl chloride, acmc-1cmee, perfluorocaprylic chloride, n-perfluorooctanoyl chloride
CID PubChem 78978
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorooctanoyl chloride
Densité 1.744
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Indice de réfraction 1.3045
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1809677
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Nom IUPAC chlorure de pentadécafluorooctanoyle
Poids de la formule 432.52
Pourcentage de pureté 97%