Learn More
Chlorure de perfluorooctanoyl, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de perfluorooctanoyle est dérivé et sert à la détermination de l’amphétamine et de la méthamphétamine dans le sang. Il peut être utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à l’écart des agents oxydants et de l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools.
Le chlorure de perfluorooctanoyle est dérivé et sert à la détermination de l’amphétamine et de la méthamphétamine dans le sang. Il peut être utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à l’écart des agents oxydants et de l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Perfluorooctanoyl chloride |
Densité | 1.744 |
Point d’ébullition | 130°C to 132°C |
Indice de réfraction | 1.3045 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 1809677 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
Nom IUPAC | pentadecafluorooctanoyl chloride |