Learn More
Acide perfluorooctanoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11382756
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’acide perfluorooctanoïque sert de surfactant dans la polymérisation par émulsion des fluoropolymères. Il est utilisé dans les tissus et le cuir ainsi que pour produire des cires de sol et des papiers cirés. Le composé sert également aux isolateurs pour les fils électriques, le gravage planaire de la silice fondue et la mousse anti-incendie.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (3,4 g/l) à 20°C.
Remarques
Stocker loin des agents réducteurs et des bases fortes. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants, les bases fortes et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-67-1
Formule moléculaire C8HF15O2
Poids moléculaire (g/mol) 414.07
Numéro MDL MFCD00004174
Clé InChI SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid
CID PubChem 9554
ChEBI CHEBI:35549
Nom IUPAC acide pentadécafluorooctanoïque
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorooctanoic acid
Point de fusion 58°C to 60°C
Densité 1.7
Point d’ébullition 189°C to 192°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1809678
Informations sur la solubilité Soluble in water. (3.4g/L) at 20°C.
Poids de la formule 414.07
Pourcentage de pureté 95%