Learn More
Acide perfluorooctanoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’acide perfluorooctanoïque sert de surfactant dans la polymérisation par émulsion des fluoropolymères. Il est utilisé dans les tissus et le cuir ainsi que pour produire des cires de sol et des papiers cirés. Le composé sert également aux isolateurs pour les fils électriques, le gravage planaire de la silice fondue et la mousse anti-incendie.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (3,4 g/l) à 20°C.
Remarques
Stocker loin des agents réducteurs et des bases fortes. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants, les bases fortes et les agents réducteurs.
L’acide perfluorooctanoïque sert de surfactant dans la polymérisation par émulsion des fluoropolymères. Il est utilisé dans les tissus et le cuir ainsi que pour produire des cires de sol et des papiers cirés. Le composé sert également aux isolateurs pour les fils électriques, le gravage planaire de la silice fondue et la mousse anti-incendie.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (3,4 g/l) à 20°C.
Remarques
Stocker loin des agents réducteurs et des bases fortes. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants, les bases fortes et les agents réducteurs.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Perfluorooctanoic acid |
Point de fusion | 58°C to 60°C |
Densité | 1.7 |
Point d’ébullition | 189°C to 192°C |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 1809678 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. (3.4g/L) at 20°C. |
Poids de la formule | 414.07 |
Pourcentage de pureté | 95% |